Merck
B0600000
ベンゾカイン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-アミノ安息香酸エチル, 4-アミノ安息香酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2
CAS番号:
分子量:
165.19
Beilstein:
638434
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
benzocaine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI Key
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Benzocaine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B0600000-50MG:
B0600000-1EA:
B0600000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
L A Linares et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 18(3), 267-269 (1990-07-01)
Methemoglobinemia is a condition in which more than 2% of the hemoglobin of the blood has been oxidized to the ferric form, a molecule which is incapable of binding oxygen or carbon dioxide. Clinically, the patient appears lethargic, cyanotic, and
Methemoglobinemia: a complication after fiberoptic orotracheal intubation with benzocaine spray. A case report.
F D Ellis et al.
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 77(6), 937-939 (1995-06-01)
H A Cooper
Southern medical journal, 90(9), 946-948 (1997-09-26)
Acute methemoglobinemia is a medical emergency that can rapidly become fatal. A substantial number of drugs, including topical preparations, can precipitate this condition. I report a rare example of severe, acute methemoglobinemia caused by oropharyngeal anesthesia with topical benzocaine spray
Benzocaine-induced methemoglobinemia in the pediatric population.
Jodi Lehr et al.
Journal of pediatric nursing, 27(5), 583-588 (2012-07-24)
L F Rodriguez et al.
The Annals of pharmacotherapy, 28(5), 643-649 (1994-05-01)
To report a case of benzocaine-induced inethemoglobinemia and present a review of the related literature. An 83-year-old man received benzocaine topical anesthesia 600 mg prior to intubation for resection of a thyroid adenoma. The patient became severely cyanotic after induction