Merck
E1501
Sigma-Aldrich
ベンゾカイン
≥99% (HPLC)
別名:
4-アミノ安息香酸エチル, 4-アミノ安息香酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2
CAS番号:
分子量:
165.19
Beilstein:
638434
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51271900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI Key
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゾカインは局所麻酔薬です。食欲抑制剤および喫煙抑制剤として機能します。ベンゾカインは搔痒、火傷、風邪の治療に使用されます。アレルギー性接触皮膚炎を伴います。
アプリケーション
ベンゾカインは脳脊髄液(CSF)流分析の麻酔薬として使用されています。魚類麻酔剤としても使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E1501-100G:
E1501-BULK:
E1501-500G:
E1501-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ciliogenesis and cerebrospinal fluid flow in the developing Xenopus brain are regulated by foxj1
Hagenlocher C, et al.
Cilia, 2(1), 12-12 (2013)
Guillaume Castel et al.
Journal of virology, 83(20), 10808-10820 (2009-08-27)
We wanted to develop a therapeutic approach against rabies disease by targeting the lyssavirus transcription/replication complex. Because this complex (nucleoprotein N-RNA template processed by the L polymerase and its cofactor, the phosphoprotein P) is similar to that of other negative-strand
Fisher's Contact Dermatitis (2008)
Reproductive behaviour of two tilapia species (Oreochromis niloticus, Linne, 1758; Sarotherodon melanotheron, Ruppel, 1852) in freshwater intra and interspecific pairing context
Akian DD, et al.
Applied Animal Behaviour Science, 193, 104-113 (2017)
Consequences of acute stress and cortisol manipulation on the physiology, behavior, and reproductive outcome of female Pacific salmon on spawning grounds
McConnachie SH, et al.
Hormones and Behavior, 62(1), 67-76 (2012)