安全性情報
M1636
Sigma-Aldrich
ミオシン, カルシウム活性化 ウサギ筋肉由来
buffered aqueous glycerol solution, 0.5-1.5 units/mg protein (biuret)
別名:
Myosin adenosinetriphosphatase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥27,650
10 MG
¥51,030
50 MG
¥184,100
¥27,650
単価¥39,500割引30%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥27,650
10 MG
¥51,030
50 MG
¥184,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥27,650
単価¥39,500割引30%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit muscle
品質水準
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
0.5-1.5 units/mg protein (biuret)
分子量
heavy chain ~200 kDa (each)
light chain 15-20 kDa (each)
~480 kDa
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
ミオシンは筋細胞および非筋細胞のアクチンと相互作用します。 ミオシンは同定されている3種類の細胞骨格モ-タ-タンパク質の1つです。残りの2つはキネシンとダイニンです。これらの3種類のタンパク質は細胞内に生じる多くの運動に関係していると考えられます。ミオシンの神経感覚機能、小胞輸送、分裂、皮質機能への関与が明らかにされています。
ミオシンは筋細胞および非筋細胞のアクチンと相互作用します。ミオシン分子は尾部(ロッド)と頭部の主要な2つの部位があります。ミオシン分子尾部領域の凝集によりフィラメントを形成し、頭部はアクチンおよびATP と相互作用します。また、ミオシン分子は生理学的なイオン濃度およびpH の溶液中で自発的にフィラメントに凝集します。筋肉中の太いフィラメントは主にミオシン分子から構成されます。ミオシンはATPア-ゼにより活性化されます。この活性化が自由エネルギ-源となり、筋収縮が引き起こされます。ミオシンは細いフィラメントの主要構成成分である重合型アクチンと結合します。骨格筋, 心筋, 平滑筋, 非筋組織などの各筋タイプ別に、ミオシン重鎖の型も異なります。ア非筋性のアイソミオシン型は、その生理的機能により異なる種類の骨格筋に存在します。これらはI 型(遅筋)およびII 型(速筋)に区別されます。ミオシンは同定されている3種類の細胞骨格モ-タ-タンパク質の1つです。残りの2つはキネシンとダイニンです。これらの3種類のタンパク質は細胞内に生じる多くの運動に関係していると考えられます。ミオシンの神経感覚機能、小胞輸送、分裂、皮質機能への関与が明らかにされています。
筋細胞および非筋細胞のアクチンと相互作用し、神経感覚機能・小胞輸送・分裂・皮質機能に関与します。
単位の定義
1ユニットは、カルシウム存在下、pH 9.0、25°Cで、1分間に1.0 μmolの無機リンをATPから遊離させる酵素量です。
物理的形状
50%グリセロ-ル溶液 (pH 6.8, 0.6M KCl, 10mMリン酸カリウムバッファ-含有)。注:溶液は濁る場合があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M1636-50MG:
M1636-5MG:
M1636-10MG:
M1636-VAR:
M1636-VAR-N:
M1636-BULK-N:
M1636-BULK:
M1636PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lichuang Cao et al.
Food chemistry, 356, 129655-129655 (2021-04-09)
Phosphorylation of myosin regulatory light chain (MRLC) can regulate muscle contraction and thus affect actomyosin dissociation and meat quality. The objective of this study was to explore the mechanism by how MRLC phosphorylation regulates actomyosin dissociation and thus develop strategies
Brandon M Hoover et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 109(1), 452-463 (2019-10-12)
Nanoparticle tracking analysis (NTA) is an important technique for measuring hydrodynamic size of globular biological particles including liposomes and viruses. Less attention has been paid to NTA of rod-like particles, despite their considerable interest. For example, amyloid fibrils and protofibrils
Beata Brozek-Pluska et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-13)
Noninvasive Raman imaging of non-fixed and unstained human colon tissues based on vibrational properties of noncancerous and cancerous samples can effectively enable the differentiation between noncancerous and tumor tissues. This work aimed to evaluate the biochemical characteristics of colon cancer
Juan Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(3), 2085-2093 (2017-10-01)
3-
E Bischoff et al.
Molecular microbiology, 35(5), 1005-1016 (2000-03-11)
Four large multigene families have been described in Plasmodium falciparum malaria parasites (var, rif, stevor and Pf60). var and rif genes code for erythrocyte surface proteins and undergo clonal antigenic variation. We report here the characterization of the first Pf60
資料
Myosins are a family of ATP-dependent motor proteins. Myosin II is the major contractile protein involved in eukaryotic muscle contraction by “walking” along actin microfilaments of the sarcomere
ミオシンは、ATP依存性モータータンパク質ファミリーに属するタンパク質です。ミオシンIIは、真核生物における筋組織の主要なタンパク質であり、サルコメアのアクチンマイクロフィラメント上を「滑る」ことにより筋を収縮させます