Merck
A4018
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシエチルアガロース
別名:
アガロース, 低ゲル化温度, 2-ヒドロキシエチルアガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
algae (marine)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
EEO
≤0.10
転移温度
congealing temperature 26-30 °C
ゲル強度
≥200 g/cm2 (1% gel)
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アガロースは、アガーまたはアガーを含む海藻から抽出されたポリマーです。この精製された直鎖状ガラクタン親水コロイドは、α-(1→3) およびβ-(1→4) グリコシド結合によって結合されたD-ガラクトースと3,6-アンヒドロ-L-ガラクトースのユニットの交互共重合体で構成されています。[1]アガロースは生体適合性が高く、さまざまな力学的性質および拡散特性を有しています。[2]アガロースは、ゲル化剤として使用され、電気泳動により核酸を分離することができます。融点またはゲル化温度が低いアガロースは、アガロースのヒドロキシエチル化によって生成されます。通常、切断されたDNAフラグメントの単離に使用されます。同サイズのDNAフラグメントであれば、標準的なアガロースゲルと比較して低融点アガロースゲルではより長い通過時間を要すると考えられます。[3]
アプリケーション
ゲルは優れた透明度を示し、特に熱に不安定な材料を含む培地の調製に有用です。アガロースビーズの調製に推奨されます。
ゲル化温度の低いアガロースは以下の用途で使用されています:
  • in vivoイメージング実験におけるゼブラフィッシュ胚の固定[4]
  • ウシ髄核(NP)細胞を培養する限定培地の構成要素[5]
  • 歯髄再生用足場材料であるヒドロゲル[6]
  • アクリルエマルジョンフィルムの表面pHおよび導電率を測定するペレット[7]
品質
特徴的なゲル化特性を有する、ゲル化温度の低いアガロース誘導体です。
アナリシスノート
以下に、当社のアガロースに関係する特性を示します。
硫酸を含みます-硫酸は重要なイオン基であることから、純度の指標として使用します。
ゲル強度-ゲルを砕くために必要とされるゲルに印加する力
ゲル点
-水性アガロース溶液が冷却されてゲルを形成するときの温度。 アガロース溶液は、液体からゲルへの移行でヒステリシスを示しますーすなわち、ゲル点は融解温度とは異なります。
電気浸透(EEO)-液体がゲルを通過して移動すること。アガロースゲル中のアニオン基はマトリックスに付着しており移動できませんが、解離可能な対陽イオンはマトリックス中の陰極に移動でき、EEOを引き起こします。 生体ポリマーの電気泳動移動は通常陽極に向かいますが、EEOは内部滞留により分離を妨げることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4018-5G:
A4018-10G:
A4018-VAR:
A4018-50G:
A4018-25G:
A4018-1G:
2530009:
A4018-250G:
A4018-100G:
A4018-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Agarose OmniPur® Grade
Millipore
2120-OP
Agarose
In vivo imaging of zebrafish retina
Williams PR, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2013(1) (2013)
Nucleus pulposus cells synthesize a functional extracellular matrix and respond to inflammatory cytokine challenge following long term agarose culture
Smith LJ
European Cells & Materials, 22, 291-291 (2011)
Testing the Waters: New Technical Applications for the Cleaning of Acrylic Paint Films and Paper Supports
The Book and Paper Group Annual, 32, 43-51 (2013)
Xiaoquan Yang et al.
Optics express, 25(7), 7349-7357 (2017-04-07)
An optical-resolution photoacoustic microscope (OR-PAM) with capability of fast axial-scanning was developed by using a tunable acoustic gradient (TAG) lens. The TAG lens was designed to continuously changing the focal plane of OR-PAM by modulating its refractive power with fast-changing
Viscoelastic properties of dental pulp tissue and ramifications on biomaterial development for pulp regeneration
Erisken C, et al.
Journal of Endodontics, 41(10), 1711-1717 (2015)
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. In order to have sterile Low Melting Agarose, once the package has already been opened outside of sterile conditionds, should I filter it and then lyophilize or should I use an autoclave?
    1 回答
    1. Agarose solutions can be autoclaved.