Merck
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ワルファリン
analytical standard
ワルファリン
PESTANAL®, analytical standard
(R)-(+)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
(S)-(−)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] TEA; (100:0.2:0.1, A:B:C)
column temp.
25 °C
flow rate
0.5 mL/min
detector
UV, 278 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase