Merck
G005007
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] TEA; (100:0.2:0.1, A:B:C)
column temp.: 25 °C
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 278 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Warfarin, analytical standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)