試験パラメータ
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: warfarin enantiomers, 2 mg/mL
適合性
application for SFC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
SFC data provided by Dr. Christina Kraml, Lotus Separations, LLC, Princeton, NJ.
Instrument: Berger Analytical SFC system equipped with a dual pump (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), column oven (TCM-200) and diode-array detector (DAD-4100); from Mettler Toledo.
Instrument: Berger Analytical SFC system equipped with a dual pump (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), column oven (TCM-200) and diode-array detector (DAD-4100); from Mettler Toledo.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Warfarin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)