主要文書
8.41505
Sigma-Aldrich
L-Norvaline
for synthesis
別名:
L-Norvaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
229-543-3
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
crystals
mp
>310 °C
溶解性
48.7 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=7 in HCl 20%ig): +23.0 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3