Merck
A0152000
アセチルシステイン不純物C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N,N'-ジアセチル-L-シスチン, NSC 203780
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥35,900
¥35,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥35,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O6S2
CAS番号:
分子量:
324.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥35,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetylcysteine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(SCC(NC(=O)C)C(=O)O)CC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
YTPQSLLEROSACP-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
本欧州薬局方標準品は、欧州薬局方で特別に規定された場合にのみ使用することを目的としています。その他の用途への適合性は保証されず、ユーザーが単独で責任を負います。本標準品は、ヒトまたは動物での使用を目的としていません。
欧州薬局方の第0967条に従い、液体クロマトグラフィーを用いたアセチルシステインの類縁物質の試験における標準溶液(c)の調製用に確立されています(General text 2.2.29)。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Wågberg et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 299(1), 76-82 (2001-09-19)
Oxidation of lipoprotein-derived lipids is generally accepted to be important in atherogenesis, and lipophilic antioxidants have been suggested as potential antiatherosclerotic agents. The antiatherogenic effects observed by certain antioxidants, especially probucol, in different animal models support this suggestion. There are
Sheila A Doggrell
Expert opinion on investigational drugs, 11(5), 717-720 (2002-05-09)
Not all antioxidants reduce atherosclerosis. This may be because atherosclerosis has an autoimmune, inflammatory pathogenesis. As probucol is both an antioxidant and an immunomodulatory drug, it may be the immunomodulatory effect that underlies its ability to reduce atherosclerosis. N,N-Diacetyl-L-cystine is
Knut Pettersson et al.
Cardiovascular drug reviews, 21(2), 119-132 (2003-07-09)
Inflammatory processes in the arterial wall are important in atherogenesis. The present review discusses the development of DiNAC as a potential new treatment modality for atherosclerosis related diseases. DiNAC, N,N'-diacetyl-L-cystine, is the disulphide dimer of N-acetyl cysteine, NAC. It was
Knut S Pettersson et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 100(1), 36-42 (2007-01-12)
N,N-diacetyl-L-cystine (DiNAC), a novel immunomodulator, stimulates contact sensitivity/delayed type hypersensitivity reactions in mice induced by oxazolone and reduces atherosclerosis in Watanabe heritable hyperlipidaemic (WHHL) rabbits. Forty-week-old WHHL rabbits were given DiNAC (3 micromol/kg per day) for 8 weeks, and endothelium-mediated
S Böhler et al.
Infusionstherapie (Basel, Switzerland), 15(2), 89-92 (1988-04-01)
In this study the question of whether N-N-diacetylcystine (DAC), which is more stable than N-acetylcysteine (AcCYS), may provide a useful cysteine source for parenteral nutrition was investigated. In in vitro studies the release of cysteine from DAC was measured. The