certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 907
traceable to Ph. Eur. A0150000
traceable to USP 1009005
APIファミリー
acetylcysteine
CofA
current certificate can be downloaded
保管条件
protect from light
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
106-108 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI Key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Acetyl-L-cysteine is an endogenous aminothiol which is a component of human plasma and urine. It finds use in clinical applications as a mucolytic agent typically administered by inhalation.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1098-1G-PW:
PHR1098-1G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック