Merck
A0150000
N-アセチル-L-システイン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
LNAC, NAC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,400
About This Item
化学式:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
163.19
Beilstein:
1724426
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetylcysteine
メーカー/製品名
EDQM
mp
106-108 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI Key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Acetylcysteine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
抗酸化物質であり、粘液溶解薬でもあります。細胞内のフリーラジカルスカベンジャー蓄積量を増加させます。神経細胞のアポトーシスを防止する性質が報告されていますが、平滑筋細胞ではアポトーシスを誘導します。HIVの複製を阻害します。ミクロソームのグルタチオントランスフェラーゼの基質です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
A0150000-1EA:
A0150000:
A0150000-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuval Samuni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity
Anna M Sadowska
Therapeutic advances in respiratory disease, 6(3), 127-135 (2012-03-01)
To develop an efficient therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), N-acetylcysteine (NAC) has been tested as a medication that can suppress various pathogenic processes in this disease. NAC is a thiol compound, which provides sulfhydryl groups. NAC can act
Luigi Franchi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(8), 4214-4222 (2014-09-17)
The nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor pyrin domain-containing 3 (Nlrp3) inflammasome plays an important role in inflammation by controlling the maturation and secretion of the cytokines IL-1β and IL-18 in response to multiple stimuli including pore-forming toxins, particulate matter, and ATP.
M L A Sivilotti et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(9), 855-863 (2013-10-19)
Haemodialysis is sometimes used for patients with massive acetaminophen overdose when signs of "mitochondrial paralysis" (lactic acidosis, altered mental status, hypothermia and hyperglycaemia) are present. The role of haemodialysis is debated, in part because the evidence base is weak and
Eduesley Santana-Santos et al.
The Annals of thoracic surgery, 97(5), 1617-1623 (2014-03-25)
The renoprotective effect of N-acetylcystein in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery is controversial. We assessed the renoprotective effect of the highest dose of N-acetylcystein sanctioned for clinical use in a prospective, double-blind, placebo-controlled study including 70 chronic kidney