Merck
92439
Supelco
Decanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥46,700
¥46,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥46,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D3H30NO4
分子量:
318.47
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NB.21
¥46,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99.0% (LC-MS)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
92439-VAR:
92439-10MG:
92439-1MG:
92439-5MG:
92439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)