スキップする
61367
Myristoyl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine tetradecanoyl ester, C14-Carnitine, Tetradecanoyl-L-carnitine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H41NO4
CAS番号:
分子量:
371.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
4149853
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Storage condition:
under inert gas (Argon)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
storage condition
under inert gas (Argon)
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h19H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
InChI key
PSHXNVGSVNEJBD-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Myristoyl-L-carnitine is a human carnitine involved in beta-oxidation of long-chain fatty acids.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
612296125150892
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97.0% (TLC)
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
under inert gas (Argon)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -15±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristoyl-L-carnitine
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
61367-BULK: + 61367-50MG: + 61367-VAR: + 61367-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)