アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤10.0% water
アプリケーション
clinical testing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
InChI Key
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91432-VAR:
91432-50MG:
91432-10MG:
91432-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.