表示を変更する
10 G
¥8,670
50 G
¥26,400
About This Item
化学式:
(CH3)3NO · 2H2O
CAS番号:
分子量:
111.14
Beilstein:
3612927
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
- C-H結合開裂
- 酸化反応(酸化剤)
- 無溶媒反応に用いる脱カルボニル化剤
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
92277-BULK:
92277-10G:
92277-VAR:
92277-INTR:
92277-2G-KC:
92277-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Complex formation in aqueous trimethylamine-N-oxide (TMAO) solutions.
Hunger J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(16), 4783-4795 (2012)
R. Ray et al.
Tetrahedron Letters, 21, 449-449 (1980)
Trimethylamine N-oxide promoted reactions of manganese, molybdenum and tungsten carbonyl complexes.
Blumer DJ, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 173(1), 71-76 (1979)
Cluster synthesis. 10. Reaction of Os3 (CO) 10 (. mu. 3-S) with trimethylamine N-oxide dihydrate. Syntheses and structural characterizations of Os3 (CO) 8 (NMe3)(. mu.-OH)(. mu. 3-S)(. mu.-H) and the six-atom-chain cluster Os6 (CO) 18 (. mu.-OH)(. mu. 4-S)(. mu. 3-S)(. mu.-H).
Adams RD, et al.
Inorganic Chemistry, 25(8), 1122-1127 (1986)
J.A. Soderquist et al.
Tetrahedron Letters, 27, 3961-3961 (1986)