Merck
91664
Supelco
Tridodecylmethylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
別名:
Methyltridodecylammonium nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥133,000
¥133,000
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥133,000
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)11]3N(NO3)CH3
CAS番号:
分子量:
599.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥133,000
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
フォーム
powder
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.NO3/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;2-1(3)4/h5-37H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
AMIVMTKBZPOVKF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Tridodecylmethylammonium nitrate (TDMAN) is a nitrate ionophore which has good selectivity for nitrate more than chloride.[1]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Selected application examples
TDMAN has been used in preparing liquid ion-selective electrode membrane during coulometric analysis of nitrate from fresh water samples.[1]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Highly lipophilic electroactive component (nitrate ion-exchange) for solvent polymeric electrodes[2]; used in ion-selective field effect transistors[3]; Determination of nitrate in water, soil extracts and in agriculture by ion-selective electrode[4]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
91664-1G:
91664-BULK:
91664-VAR:
91664-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thin layer coulometric determination of nitrate in fresh waters.
Sohail M
Analytica Chimica Acta, 744, 39-44 (2012)
S. Wakida et al.
Bunseki Kogaku, 38, 510-510 (1989)
D. Wegmann et al.
Mikrochim. Acta III, 1-1 (1984)
V. Kratochvil
Ceskoslovenska Hygiena, 31, 355-355 (1986)
Hemin Wang et al.
Analytica chimica acta, 1129, 136-142 (2020-09-07)
Traditional potentiometric NO3--selective electrodes suffer from a fundamental limitation of the Nernst slope (59.1 mV/dec at 25 °C) due to the relationship between the potential and the logarithmic of ionic activity. Herein, a coulometric signal readout is proposed instead of the