Merck
87983
Supelco
Tetraoctylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥60,590
¥60,590
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥60,590
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)6CH2]4N(NO3)
CAS番号:
分子量:
528.89
Beilstein:
7108220
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥60,590
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
詳細
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.0% (NT)
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.05% halides (as bromide)
mp
112-114 °C
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
MJHKPBXGJMKYAY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Tetraoctylammonium nitrate (TOAN) is an ionophore or recognition element mostly used in potentiometric sensors.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
TOAN has been used as recognition element in formulating potentiometric membrane to develop an electronic tongue system for monitoring nitrogen species level in water samples.[1]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87983-500MG:
87983-VAR:
87983-100MG:
87983-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anna González-Bellavista et al.
Analytica chimica acta, 577(1), 85-90 (2007-08-29)
To date, poly(vinyl chloride) (PVC) is the most used polymer in the design of ion selective electrode (ISE) membranes. This paper is focused on the use of sulfonated poly(ether ether ketone) (SPEEK) as an alternative material to PVC for the
Development and application of an electronic tongue for detection and monitoring of nitrate, nitrite and ammonium levels in waters.
Nu?ez, L., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 110, 273-279 (2013)
Antonio Calvo-López et al.
Analytica chimica acta, 995, 77-84 (2017-11-12)
The construction and evaluation of a Cyclic Olefin Copolymer (COC)-based continuous flow potentiometric microanalyzer to simultaneously monitor potassium, chloride and nitrate ions in samples from an on-board water recycling process expected to be installed in future manned space missions is