Merck
09877
Sigma-Aldrich
アンモニウムイオノフォアI
Selectophore, function tested, ≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
別名:
ノナクチン, アンモニウムイオノフォア
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥69,700
250 MG
¥319,000
¥69,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥69,700
250 MG
¥319,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H64O12
CAS番号:
分子量:
736.93
Beilstein:
76434
EC Number:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥69,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
詳細
for ion-selective electrodes
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
フォーム
powder
品質
function tested
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
InChI Key
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イオン選択性電極の用途向けに精製しています。
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
EVA膜に封入したイオノフォアノナクチンに基づく電位差電極を用いてFIAにより医薬品サンプル中のカリウムイオンを測定。[1]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
アルカリ金属イオンに生体膜を通過させるイオノフォアです。アンモニアに対して高い選択性があります。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09877-50MG-PW:
09877-250MG:
09877-50MG:
09877-250MG-PW:
09877-BULK:
09877-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D. Ammann et al.
Ion-Selective Rev., 5, 3-3 (1983)
The kinetic and equilibrium components of selective ionic permeability mediated by nactin- and valinomycin-type carriers having systematically varied degrees of methylation.
G Eisenman et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 264, 34-60 (1975-12-30)
Y.M. Fraticelli, M.E. Meyerhoff
Analytical Chemistry, 53, 1857-1861 (1981)
Simon, W.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 25, 811-811 (1971)
V Gh Shlyonsky et al.
Biochimica et biophysica acta, 1758(11), 1723-1731 (2006-10-31)
We describe the phenomenon of mechanoelectrical transduction in macroscopic lipid bilayer membranes modified by two cation-selective ionophores, valinomycin and nonactin. We found that bulging these membranes, while maintaining the membrane tension constant, produced a marked supralinear increase in specific carrier-mediated
資料
Sigma-Aldrich.com presents an article on Selectophore Ionophores