Merck
90667
Supelco
Flufenacet-(phenyl-d4)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Flufenacet-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14D4H9F4N3O2S
分子量:
367.36
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
製品90667は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥97.5 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C(COC1=NN=C(C(F)(F)F)S1)=O)C2=C([2H])C([2H])=C(F)C([2H])=C2[2H]
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)