安全性情報
8.20990
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane
for synthesis
別名:
1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)11CH3
CAS番号:
分子量:
246.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
204-591-8
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
0.1 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
bp
275-300 °C/1013 hPa
mp
3 °C
転移温度
flash point 124 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCCCCC)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
InChI Key
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体