アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
FC1=CC(F)=C2C3=CC=C(C=[N]3[Ir+3]45([C-]2=C1)([C-]6=CC(F)=CC(F)=C6C7=CC=C(C=[N]74)C)[N]8=CC=C(C=C8C=9C=C(C=C[N]95)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C.[F-][P+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-]
InChI
InChI=1S/C12H6F6N2.2C12H8F2N.F6P.Ir/c13-11(14,15)7-1-3-19-9(5-7)10-6-8(2-4-20-10)12(16,17)18;2*1-8-2-5-12(15-7-8)10-4-3-9(13)6-11(10)14;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;2*2-3,5-7H,1H3;;/q;3*-1;+3
InChI Key
RYKRFKQFYGHADE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック