Merck
904694
Sigma-Aldrich
Ir(p-CF3-ppy)3
≥95%
別名:
Tris[2-(2-pyridinyl-κN)-5-(trifluoromethyl)phenyl-κC]iridium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥37,300
500 MG
¥137,000
¥37,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥37,300
500 MG
¥137,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H21F9IrN3
CAS番号:
分子量:
858.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥37,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
光触媒活性化
465 nm
SMILES記法
[Ir]741([NH]8=C(c9c7cc(cc9)C(F)(F)F)C=CC=C8)([NH]5=C(c6c4cc(cc6)C(F)(F)F)C=CC=C5)[NH]2=C(c3c1cc(cc3)C(F)(F)F)C=CC=C2
InChI
1S/3C12H7F3N.Ir/c3*13-12(14,15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-16-11;/h3*1-4,6-8H;
InChI Key
ZLVNAIXHGHEODI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light, including the defluorination of arenes.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
904694-100MG:
904694-500MG:
904694-VAR:
904694-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Singh et al.
Chemical science, 6(12), 7206-7212 (2015-12-01)
C-F functionalizations that provide C-C bonds are challenging synthetic transformations, due in part to the large C-F bond strength, short bond length, nonpolarizable nature, the production of fluoride, and the regioselectivity-in the case of multifluorinated substrates. However, commercially available highly
Facile synthesis and complete characterization of homoleptic and heteroleptic cyclometalated Iridium(III) complexes for photocatalysis
Singh A, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 776, 51-59 (2015)