Merck
925497
Sigma-Aldrich
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,400
500 MG
¥125,000
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,400
500 MG
¥125,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H40F10IrN4O2P
CAS番号:
分子量:
1045.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
関連するカテゴリー
アプリケーション
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
925497-BULK:
925497-50MG:
925497-VAR:
925497-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chi Chip Le et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(37), 11938-11941 (2015-09-04)
In this study we demonstrate that molecular fragments, which can be readily coupled via a simple, in situ RO-C═OR bond-forming reaction, can subsequently undergo metal insertion-decarboxylation-recombination to generate Csp(2)-Csp(3) bonds when subjected to metallaphotoredox catalysis. In this embodiment the conversion