Merck
912948
Sigma-Aldrich
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H34F20IrN4P
CAS番号:
分子量:
1221.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
378 °C
SMILES記法
[Ir+].FC(F)(F)c5cnc(cc5)c6c(cc(cc6)C(F)(F)F)F.FC(F)(F)c3cnc(cc3)c4c(cc(cc4)C(F)(F)F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.n1c(cc(cc1)C(C)(C)C)c2nccc(c2)C(C)(C)C
InChI Key
HNVAXJZTSVKZHB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations including the α-arylation of alcohols.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
912948-500MG:
912948-VAR:
912948-BULK:
912948-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation