Merck
900540
Sigma-Aldrich
Ir(dFppy)3
別名:
tris[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]-Iridium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H18F6IrN3
CAS番号:
分子量:
762.72
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
形状
powder or crystals
品質水準
反応適合性
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
401 °C
光触媒活性化
450 nm
SMILES記法
FC1=CC([Ir]C2=C(C3=NC=CC=C3)C(F)=CC(F)=C2)=C(C4=NC=CC=C4)C(F)=C1.FC5=CC(F)=CC=C5C6=NC=CC=C6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
InChI Key
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ir(dFppy)3は、可視光を用いるαアミノ酸の脱炭酸アリール化を直ちに促進する光触媒です。
本製品はメルクの一連の フォトリアクター:Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0(Z744080)などと共に使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900540-BULK:
900540-VAR:
900540-100MG:
試験成績書(COA)