Merck
A6270
Sigma-Aldrich
アズールAクロリド
Dye content ≥70 %, Powder or crystals
別名:
Azure eosin methylene blue; 7-Amino-N,N-dimethyl-3H-phenothiazin-3-iminium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClN3S
CAS番号:
分子量:
291.80
カラーインデックス番号:
52005
Beilstein:
3922287
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
アズールAクロリド, Dye content ≥70 %
形状
powder or crystals
品質水準
組成
Dye content, ≥70%
green to very dark green
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI Key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アズールA塩化物は、ヘパリナーゼIによるウシ肺ヘパリンの分解を分析するためのポリアクリルアミドゲルの染色に使用されています。多糖類中の硫酸基含有量の測定に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アズールAは塩基性のカチオン染料です。アズールAと銀染色を組み合わせて使用して、アガロースゲル中のグリコサミノグリカンを定量します。また、核の染色体の染色にも使用されます。アズールB/多色性メチレンブルー(エオシン染色ファミリー、Romanowsky染色とも呼ばれます)の主成分です。
注意
取扱い、保管はアルゴン下で行ってください。グローブバッグを使用する製品。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6270-5G:
A6270-10G:
A6270-BULK:
A6270-1G:
A6270-50G:
A6270-25G:
A6270-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biochemical and antiviral activities of enzymatic hydrolysates from different invasive French seaweeds.
Hardouin K, et al.
Journal of Applied Phycology, 26.2, 1029-1042 (2014)
How Romanowsky stains work and why they remain valuable - including a proposed universal Romanowsky staining mechanism and a rational troubleshooting scheme.
Horobin RW
Biotechnic & Histochemistry, 86, 36-51 (2011)
Generating heparan sulfate saccharide libraries for glycomics applications.
Powell AK, et al.
Nature Protocols, 5, 821-833 (2010)
Quantification and characterization of glycosaminoglycans at the nanogram level by a combined azure A-silver staining in agarose gels.
van de Lest CH, et al.
Analytical Biochemistry, 221, 356-361 (1994)
Heterochromatin in human male leukocytes.
Lima-de-Faria A and Reitalu J
The Journal of Cell Biology, 16.2, 315-322 (1963)