Merck
81942
Sigma-Aldrich
プロピオン酸無水物
purum, ≥96.0% (NT)
別名:
プロパン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥4,120
1 L
¥6,700
¥4,120
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥4,120
1 L
¥6,700
About This Item
化学式:
(CH3CH2CO)2O
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
507066
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,120
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
4.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 57.7 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥96.0% (NT)
フォーム
liquid
自己発火温度
545 °F
expl. lim.
11.9 %
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.404
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
溶解性
H2O: decomposes (when in contact with water)
密度
1.010 g/mL at 20 °C
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Propionic anhydride can be used:
  • As an esterifying reagent in the modification of cassava starch by acylation reaction.[1]
  • As a reactant along with anisole in the synthesis of 4-methoxypropiophenone using various solid acid catalysts via Friedel−Crafts acylation reaction.[2]
  • As a reagent in the synthesis of cyanohydrin esters by treating KCN with aldehyde in presence of bimetallic titanium(salen) complex catalyst.[3]
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81942-1L:
81942-BULK:
81942-250ML:
81942-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modification of cassava starch by using propionic anhydride and properties of the starch-blended polyester polyurethane
Santayanon R and Wootthikanokkhan J
Carbohydrate Polymers, 51(1), 17-24 (2003)
Synthetic and mechanistic studies on asymmetric cyanohydrin synthesis using a titanium (salen) bimetallic catalyst
Belokon YN, et al.
Tetrahedron, 60(46), 10433-10447 (2004)
Robert Meatherall et al.
Journal of analytical toxicology, 33(8), 525-531 (2009-10-31)
Azide in human blood and plasma samples was derivatized with propionic anhydride in a headspace vial without prior sample preparation. The reaction proceeds quickly at room temperature to form propionyl azide. A portion of the headspace was assayed by gas
Surendra Nimesh et al.
International journal of pharmaceutics, 337(1-2), 265-274 (2007-01-27)
Polyethylenimine (750 kDa) has been derivatized to influence the proton sponge mechanism and hydrophobic-hydrophilic balance. The polymer was acylated using acid anhydrides of varying carbon chain length, followed by cross-linking with PEG-bis-P to form compact nanoparticles. The chemical linkages in
Hyung Wook Nam et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 826(1-2), 91-107 (2005-09-17)
N-Terminal isotope tagging (NIT) is an important proteomic tool for quantifying proteins in complex mixtures. Here we describe a modified version of the isotope-coded propionylation procedure of Zhang et al. [Zhang et al., Rapid Commun. Mass Spectom. 16 (2002) 2325]