Merck
76040
Supelco
Palladium Matrix Modifier
for graphite furnace-AAS
別名:
Palladium(II) nitrate – nitric acid solution, Palladium modifier
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥39,900
¥39,900
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥39,900
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥39,900
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
グレード
for graphite furnace-AAS
品質水準
フォーム
liquid
分子量
Mr 230.41 g/mol
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
濃度
10.0 g/L±0.3 g/L Pd
微量陽イオン
Ag: ≤0.1 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.001 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Se: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.02 mg/kg
SMILES記法
[Pd].O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.Pd/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);
InChI Key
UVCRDXRRYBAMHB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Matrix modifier in general, is a buffer that is similar to the chemical environment of aqueous standards and samples. It can also make analyte more thermally stable salts, oxides or metal compounds.[1] It also reduces the volatility of analyte.
アプリケーション
Palladium matrix modifier may be used in determination of total arsenic by in situ oxidation of diluted urine using graphite furnace atomic absorption spectrophotometer.[2]
構成
Pd(NO3)2.2H2O in 13-20% nitric acid
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76040-BULK:
76040-50ML:4548173310107
76040-VAR:
76040-50ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lauri H. J. Lajunen, P. Peramaki
Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption and Emission, 143 -143 (2004)
D E Nixon et al.
Clinical chemistry, 37(9), 1575-1579 (1991-09-01)
We evaluated the effectiveness of nickel and palladium with or without added potassium persulfate as matrix modifiers for the determination of total arsenic in urine. Complete recovery of pure aqueous solutions of As(III), As(V), cacodylic acid (DMA), monomethylarsinic acid (MMA)