安全性情報
1.05813
Supelco
Magnesium matrix modifier
for graphite furnace AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%)
別名:
Magnesium Enhancement Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
テクニック
AAS: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
general analytical
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Ag (Silver): ≤ 0.000002 g/l
As (Arsenic): ≤ 0.00001 g/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.000001 g/l
Pb (Lead): ≤ 0.00001 g/l
Se (Selenium): ≤ 0.0001 g/l
Tl (Thallium): ≤ 0.00001 g/l
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硝酸 溶液 Suprapur&#174;
Supelco
1.00441
硝酸 溶液