Merck
32406
Supelco
(±)-3-クロロ-1,2-プロパンジオール
analytical standard
別名:
α-クロロヒドリン, α-グリセロールクロロヒドリン, α-モノクロロヒドリン, 3-MCPD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,710
¥29,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,710
About This Item
化学式:
ClCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
110.54
Beilstein:
635684
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥29,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
0.04 mmHg ( 25 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
密度
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI Key
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol is a potent human carcinogen.[1] It is formed as a product of acid hydrolysis of vegetable proteins during the process of cooking.[2]
アプリケーション
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol may be used as a reference standard for the determination of (±)-3-chloro-1,2-propanediol in food samples by gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Kidney, Testes
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32406-100MG:4548173349916
32406-VAR:
32406-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of 3-chloro-1, 2-propanediol in soy sauces by capillary electrophoresis with electrochemical detection.
Xing X and Cao Y
Food Control, 18(2), 167-172 (2007)
Youngbin Jang et al.
Food science and biotechnology, 29(12), 1665-1673 (2020-12-08)
Soy sauces collected from the Korean market were determined for 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) and daily intake of 3-MCPD through the consumption of soy sauce was estimated. Thirty-one samples were chosen based on a market share in 2017. The amount of 3-MCPD varied
Determination of 3-chloro-1, 2-propanediol in foods and food ingredients by gas chromatography with mass spectrometric detection: collaborative study.
Brereton P, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 84(2), 455-465 (2001)
K Yamazaki et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 30(1), 52-68 (2012-08-23)
A new, direct analytical method for the determination of 3-chloro-1,2-propanediol fatty acid esters (3-MCPD esters) was developed. The targeted 3-MCPD esters included five types of monoester and 25 [corrected] types of diester. Samples (oils and fats) were dissolved in a
Brian D Craft et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(3), 354-361 (2011-12-16)
Recently, organic and inorganic chlorinated compounds were detected in crude and commercially refined palm oils. Further, the predominant formation mechanism of monochloropropanediol (MCPD) diesters at high temperatures (>170-180°C) was revealed. The present study involved the development and comparison of solutions