Merck
73709
Supelco
(±)-γ-Hexabromocyclododecane
analytical standard
別名:
γ-HBCD, (1RS,2RS,5RS,6SR,9SR,10RS)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥60,300
¥60,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥60,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18Br6
CAS番号:
分子量:
641.70
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥60,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
mp
208-214 °C
フォーマット
neat
SMILES記法
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
InChI Key
DEIGXXQKDWULML-MOCCIAMBSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
73709-25MG:
73709-BULK:
73709-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)