アッセイ
≥98.0% (GC)
98.0-102.0% (argentometric after oxygen combustion)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
285-286 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
InChI Key
OZHJEQVYCBTHJT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07444-VAR:
07444-50MG:
07444-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.