スキップする
80331
HiCrome大腸菌O157:H7選択用添加剤I
suitable for microbiology
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 vials
カートの在庫状況を確認する
¥9,860
この商品について
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
¥9,860
カートの在庫状況を確認する
詳細情報をリクエスト
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
Application
食品に存在する大腸菌O157:H7の単離および簡易検出に適しています。
Other Notes
(バイアル単位。1バイアルは500 mLの培地の調製に十分な量です)
蒸留水 5 mL
ノボビオシン 15 mg
亜テルル酸カリウム 1.5 mg
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
925879322769429
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
water monitoring, microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
80331-5VL-BULK: + 80331-VAR: + 80331-BULK: + 80331-1VL: + 80331-5VL: + 80331-1VL-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)