蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
779 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
21 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.438
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI Key
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may be used as a reference standard for the analysis of (±)-ECH in drinking water by ion chromatography and in effluent water from wastewater treatment plants by HS-solid phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-flame ionization detector (GC-FID) and GC-ECD.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F
引火点(℃)
28 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02578-VAR:
02578-BULK:
02578-1ML:4548173241005
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック