Merck
72073
Sigma-Aldrich
ソーダ石灰
p.a., with indicator, pellets
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥13,500
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥13,500
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥13,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
p.a.
品質水準
フォーム
pellets
品質
with indicator
損失
13-18% loss on drying, 105 °C
粒径
2-5 mm
pH
7-14
キャパシティ
≥27 % absorption capacity (CO2)
かさ密度
~75 g/100 mL
SMILES記法
[OH-].[Na+].O=[Ca]
InChI
1S/Ca.Na.H2O.O/h;;1H2;/q;+1;;/p-1
InChI Key
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
セボフルランの分解におけるソーダ石灰の影響が研究されています。分解産物は、その毒性が研究されています。[1]
ソーダ石灰は、水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムと水酸化カルシウムの混合物です。密封容器で保管しないと二酸化炭素や吸水によって劣化が進みます。各研究室で乾燥剤としても使われています。
アプリケーション
ソーダ石灰は、α-アミノ酸の一級アミンへの変換に使用できます。[2]
ソーダ石灰は、以下の用途に使用されています:
  • イサト酸無水物からのベンタゾン合成の加水分解試薬として
  • 畑の土壌からのCO2排出モニタリング
  • 過飽和水中の溶存CO2(二酸化炭素)の直接測定
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72073-VAR:
72073-500G:
72073-6X1KG:
72073-6X500G:
72073-BULK:
72073-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Morio et al.
Anesthesiology, 77(6), 1155-1164 (1992-12-01)
Sevoflurane previously has been reported to undergo extensive degradation in the presence of soda lime. To more completely characterize the extent and significnce of this reaction, we studied degradation of sevoflurane with and without soda lime, as well as the
Satoshi Yagi et al.
Dental materials journal, 30(5), 611-615 (2011-09-29)
In this study, different glasses were investigated to improve reusable investments. Borosilicate glass (BSG) powder and soda-lime glass (SLG) powder were prepared by milling broken beakers and microscope slides, respectively, and used in experimental investments (I-BSG, I-SLG) by blending glass
A Iu Elizarov et al.
Anesteziologiia i reanimatologiia, (2)(2), 8-10 (2011-06-22)
Using the mass spectrometric method we studied the interaction of volatile anesthetic sevoflurane with a CO2 absorber during low flow anesthesia (0.5 l/min fresh gas mixture). The results of measurements of sevoflurane and one of the most toxic breakdown products
Belén Cabal et al.
PloS one, 7(8), e42393-e42393 (2012-08-11)
This paper reports the effect of soda-lime-glass-nAg coating on the viability of an in vitro biofilm of Streptococcus oralis. Three strains (ATCC 35037 and two clinical isolates from periodontitis patients) were grown on coated with glass, glass containing silver nanoparticles
Zhejun Wang et al.
Journal of dentistry, 39(11), 746-756 (2011-08-26)
The present study aimed to evaluate dentine remineralization through a 7-day period of artificial saliva (AS) storage induced by bioactive glass 45S5 (BAG) and by bioactive glass modified with soda-lime spherical glass. Partially demineralized dentine disks were treated by BAG