安全性情報
1.01564
Supelco
Sodium hydroxide on support
granulated about 1.6-3 mm, for elementary analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352305
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
テクニック
titration: suitable
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 25.0 %
Bulk density: about 70 g/100ml
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1