スキップする
71663
リン酸ナトリウム 二塩基性 十二水和物
tested according to Ph. Eur.
別名:
Dinatrii phosphas dodecahydricus, sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 十二水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥19,100
この商品について
化学式:
Na2HPO4 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
358.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-448-7
MDL number:
¥19,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
assay
98.5-102.5%
form
crystalline
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Application
  • The gelation behavior of thiolated citrus high-methoxyl pectin induced by sodium phosphate dibasic dodecahydrate.: This research explores how sodium phosphate dibasic dodecahydrate influences the gelation properties of thiolated citrus pectin, showcasing potential applications in food science and pharmaceuticals for controlled gelation processes (Chen J et al., 2022).
  • Use of cellulose nanofibril (CNF)/silver nanoparticles (AgNPs) composite in salt hydrate phase change material for efficient thermal energy storage.: Demonstrates the utility of sodium phosphate dibasic dodecahydrate in enhancing the performance of phase change materials, which are critical for energy storage systems, indicating its role in improving thermal energy storage efficiency (Shen Z et al., 2021).
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
716497165028-3720
assay
98.5-102.5%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
crystalline
form
crystals
form
crystals
form
crystalline
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 35.8 g/L at 20 °C
solubility
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)