Merck
04277
Sigma-Aldrich
三塩基性リン酸ナトリウム 十二水和物
≥98%
別名:
TSP, リン酸三ナトリウム (tert) 十二水和物, リン酸三ナトリウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na3PO4 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
380.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
crystalline
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤2.5% free alkali (as NaOH)
溶解性
boiling water: soluble 1 part
water: soluble 3.5 parts
alcohol: insoluble
密度
1.62 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
三塩基性リン酸ナトリウム十二水和物は、ヒト全血および血漿中のピロナリジンの、高速液体クロマトグラフィーによる分析において使用されるバッファー溶液の調製に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
三塩基性リン酸ナトリウムは、リン酸三ナトリウムまたはTSPとも呼ばれ、洗浄剤として幅広く使用されています。リン酸三ナトリウムは、Salmonella enterica細胞の細胞質および外膜を破壊するため、細菌の増殖を 阻害します。さらに、鉄の腐食阻害剤でもあり、非緩衝溶液における陽極の鉄溶解反応の速度を抑えます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04277-25KG-H:
04277-6X1KG:
04277-2.5KG:
04277-6X2.5KG:
04277-50KG-H:
04277-1KG:
04277-VAR:
04277-BULK:
04277-25KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Balamurugan Sampathkumar et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 122-129 (2003-01-07)
Trisodium phosphate (TSP) is now widely used during the processing of poultry and red meats, but the mechanism whereby it inactivates gram-negative bacteria such Salmonella spp. remains unclear. Thus, Salmonella enterica serovar Enteritidis (ATCC 4931) cells were treated with different
Behaviour of sodium silicate and sodium phosphate (tribasic) as corrosion inhibitors for iron.
R. D. Armstrong
J. Appl. Electrochem., 24, 1244-1248 (1994)
Y C Chen et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 752(1), 39-46 (2001-03-20)
An improved high-performance liquid chromatography method using a diisopropyl-C14 reversed-phase column (Zorbax Bonus-RP column) and a liquid-liquid extraction technique with UV detection is presented for the analysis of pyronaridine in human whole blood and plasma. Tribasic phosphate buffer (50 mM
Gisela Ferraro et al.
Journal of experimental botany, 66(11), 3381-3389 (2015-04-17)
Glutamate (Glu) is a taste enhancer that contributes to the characteristic flavour of foods. In fruit of tomato (Solanum lycopersicum L.), the Glu content increases dramatically during the ripening process, becoming the most abundant free amino acid when the fruit
Joshua C Cheng et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(26), 9689-9700 (2015-07-03)
Temporal summation of pain (TSP), the perception of increasingly greater pain evoked by repetitive noxious stimuli, is highly variable between individuals. Individuals with facilitated pain processing and/or reduced pain-modulatory capabilities are regarded as pronociceptive, whereas individuals with reduced pain processing