Merck
1.06573
SAFC
リン酸ナトリウム 二塩基性 十二水和物
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
医薬品製造
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
358.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-448-7
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
crystalline
solid
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
218 g/L
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate is typically used as a phosphate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1065735008:
1065731000BWT:
1065739100:
1065739029BWT:
1065735000BWT:
1065739500:
1065739025:
1065739024BWT:
1065739026:
CO1E1065739029:
1065730000:
1065739024:
1065731000:
1065739027:
1065739029:
1065735000:
1065739025BWT:
1065739999:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
グリシン crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
グリシン