Merck
71649
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 二塩基性 十二水和物
BioXtra, ≥99.0% (T)
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
358.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
8.8-9.4 (25 °C, 0.1 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
アプリケーション
histology
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リン酸ナトリウム二塩基性十二水和物は、グレート・ノーザン・ビーンズ(GNB)小麦粉および押出加工品中のフィチン酸を定量するための外部較正に使用されています。リン酸緩衝液の調製にも使用されています。
その他情報
酵素研究および組織化学研究用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71649-BULK:
71649-500G:4548173216720
71649-1KG:4548173216713
71649-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stéphanie Devineau et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(44), 13465-13472 (2013-10-03)
If protein structure and function changes upon adsorption are well documented, modification of adsorbed protein dynamics remains a blind spot, despite its importance in biological processes. The adsorption of metmyoglobin on a silica surface was studied by isotherm measurements, microcalorimetry
G. Gomori
Methods in Enzymology, 1, 143-143 (1955)
Paridhi Gulati et al.
Food chemistry, 269, 118-124 (2018-08-14)
Great Northern beans (GNB) contain appreciable magnesium (Mg), potassium (K), phosphorus (P), and iron (Fe), together with the heat-labile vitamin, folate, and the anti-nutritional compound phytate. Thus, the objective was to increase dialyzability of essential mineral elements while degrading phytate
Higson, S.P.J. et al.
Electroanalysis, 6, 431-431 (1994)
Matthew R Weir et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 16(12), 875-882 (2014-10-21)
The effects of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, on blood pressure (BP) and osmotic diuresis- and intravascular volume reduction-related adverse events (AEs) were evaluated using pooled data from four placebo-controlled, phase 3 studies in patients with type 2