Merck
63080
Sigma-Aldrich
リン酸マグネシウム 二塩基性 三水和物
BioUltra, ≥98.0% (KT)
別名:
ニューベリーアイト, リン酸水素マグネシウム 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgHPO4 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
174.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ:
≥98.0% (KT)
溶解性:
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥98.0% (KT)
不純物
insoluble matter, passes filter test
損失
~34% loss on ignition, 800 °C
溶解性
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤100 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.035
λ: 280 nm Amax: 0.035
SMILES記法
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate (Newberyite), a biodegradable cave mineral, may be used to study its physical and reactive chemistries.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63080-250G-F:
63080-BULK-F:
63080-VAR-F:
63080-1KG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vesna Babić-Ivancić et al.
Water research, 40(18), 3447-3455 (2006-09-19)
The influence of the initial reactant concentrations on the composition of the solid phases formed in the precipitation system MgCl(2)-NH(4)H(2)PO(4)-NaOH-H(2)O was investigated. The precipitation diagram constructed shows the approximate concentration regions within which struvite, newberyite, and their mixtures exist at
Raman spectroscopy of newberyite Mg(PO3OH)?3H2O: a cave mineral.
Frost RL, Palmer SJ, Pogson RE.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 79, 1149-1153 (2011)
Jasminka Kontrec et al.
Collegium antropologicum, 29(1), 289-294 (2005-08-25)
The influence of the initial reactant concentrations (c(i)(Mg)tot = 5.0 x 10(6) to 5.0 x 10(-1) mol dm(-3), c(i)(P)tot = c(i)(NH4)tot = 1.0 x 10(-3) to 5.0 x 10(-1) mol dm(-3)) and temperature (25 and 37 degrees C) on the