Merck
344702
Sigma-Aldrich
リン酸マグネシウム 水和物
別名:
Magnesium phosphate tribasic, Trimagnesium diphosphate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg3(PO4)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
262.86 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
密度
2.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
InChI Key
WESIJKDWGUWFEP-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
344702-VAR:
344702-2.5KG:
344702-500G:
344702-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)