Merck
62571
Supelco
Lithium ionophore VIII
Selectophore, for ion-selective electrodes, function tested
別名:
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexacyclohexyl-4,4′,4″-propylidynetris(3-oxabutyramide)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥98,910
¥98,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥98,910
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H83N3O6
CAS番号:
分子量:
798.19
Beilstein:
9248138
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥98,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
品質
function tested
SMILES記法
CCC(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)(COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4)COCC(=O)N(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C48H83N3O6/c1-2-48(36-55-33-45(52)49(39-21-9-3-10-22-39)40-23-11-4-12-24-40,37-56-34-46(53)50(41-25-13-5-14-26-41)42-27-15-6-16-28-42)38-57-35-47(54)51(43-29-17-7-18-30-43)44-31-19-8-20-32-44/h39-44H,2-38H2,1H3
InChI Key
QSTVDAZAPLNMPD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
リチウムイオン選択的高分子溶媒膜電極用の親油性中性イオノフォア[1]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62571-50MG-F:
62571-VAR-F:
62571-5MG-F:
62571-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Konstantin M Mikhelson et al.
Analytical chemistry, 74(3), 518-527 (2002-02-13)
Lithium-selective electrodes with solvent polymeric membranes based on two different dicyclohexylamide neutral ionophores are studied systematically. The selectivity of lithium response is studied by means of the ordinary potentiometric experiments. Stability constants of lithium, sodium, and potassium ions with the
Preparation of di- and triamides and their application in ion-selective electrodes
Bochenska, M., et al.
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 10, 19-27 (1991)
Performance of a highly lipophilic Li+ lonophore in solvent polymeric membranes
Bochenska, M., Simon, W.
Mikrochimica Acta, 102, 277-281 (1990)
Novel flow-through bulk optode for spectrophotometric determination of lithium in pharmaceuticals and saliva
Albero, M.I., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 145(1), 133-138 (2010)