Merck
62567
Supelco
リチウムイオノフォア VI
Selectophore, function tested, ≥99.0% (HPLC)
別名:
6,6-ジベンジル-1,4,8,11-テトラオキサシクロテトラデカン, 6,6-ジベンジル-14-クラウン-4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥77,800
¥77,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥77,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O4
CAS番号:
分子量:
384.51
Beilstein:
5991129
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥77,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
詳細
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
品質
function tested
SMILES記法
C1COCCOCC(COCCOC1)(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-8-22(9-4-1)18-24(19-23-10-5-2-6-11-23)20-27-16-14-25-12-7-13-26-15-17-28-21-24/h1-6,8-11H,7,12-21H2
InChI Key
KDMUFHBMXZLDLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
Neutral carrier for Li+-ions in PVC ion-selective electrodes with excellent selectivities over potassium and sodium ions
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62567-VAR:
62567-100MG:
62567-BULK:
62567-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mona N Sweilam et al.
Biosensors & bioelectronics, 150, 111897-111897 (2019-12-02)
Flexible wearable chemical sensors are emerging tools which target diagnosis and monitoring of medical conditions. One of the potential applications of wearable chemical sensors is therapeutic drug monitoring for drugs that have a narrow therapeutic range such as lithium. We