Merck
62559
Supelco
Lithium ionophore II
Selectophore, function tested
別名:
N,N,N′,N′-Tetraisobutyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxamide, ETH 1644
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H46N2O2
CAS番号:
分子量:
394.63
Beilstein:
6428727
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
品質水準
品質
function tested
SMILES記法
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C24H46N2O2/c1-17(2)13-25(14-18(3)4)23(27)21-11-9-10-12-22(21)24(28)26(15-19(5)6)16-20(7)8/h17-22H,9-16H2,1-8H3/t21-,22+
InChI Key
GPFAWYFTCKIPRA-SZPZYZBQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
その他情報
リチウムイオン選択的高分子膜溶媒用の中性イオノフォア;
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62559-BULK-F:
62559-VAR-F:
62559-50MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Zeevi et al.
The Journal of membrane biology, 86(1), 61-67 (1985-01-01)
The neutral noncyclic, lithium-selective ionophore ETH1644, which is structurally different from previously available ionophores of this type, is a selective carrier of Li+ in lipid bilayer membranes of various lipid composition. The ionophore forms a 2:1 carrier/cation complex, and the
A.F. Zhukow et al.
Analytica Chimica Acta, 131, 177-177 (1981)
Erne, D., et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 538-538 (1982)