グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
solid
組成
Dye content, 95%
溶液の透明度
passes test
テクニック
titration: suitable
visual transition interval
8.8-10.5, colorless to blue
mp
251-253 °C (lit.)
λmax
396 nm (2nd)
592 nm
SMILES記法
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
InChI Key
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
114553-50G:
114553-VAR:
114553-BULK:
114553-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック