Merck
61169
Sigma-Aldrich
塩化銅(I)
purum, ≥97.0% (RT)
別名:
塩化第一銅, 銅一塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCl
CAS番号:
分子量:
99.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
蒸気圧
1.3 mmHg ( 546 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (RT)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
溶解性
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES記法
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
α,β-不飽和ケトンのヒドロスズ化のようなラジカル反応の開始剤として利用できるという優れた特性を有しています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61169-VAR-F:
61169-1KG-F:4548173218274
61169-BULK-F:
61169-250G-F:4548173218267
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Copper (I) Chloride.
Bertz SH, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Copper (I) chloride-mediated intramolecular coupling of vinyltrimethylstannane and vinyl halide functions.
Piers E and Wong T.
The Journal of Organic Chemistry, 58(14), 3609-3610 (1993)
Yew-Foon Tan et al.
Journal of proteome research, 11(7), 3860-3879 (2012-05-12)
Plant mitochondria are highly responsive organelles that vary their metabolism in response to a wide range of chemical and environmental conditions. Quantitative proteomics studies have begun to allow the analysis of these large-scale protein changes in mitochondria. However studies of
Qian Luo et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (13)(13), 1593-1595 (2008-03-21)
Mediated by CuCl, 1,4-dilithio-1,3-dienes reacted with carbon monoxide (CO) to generate multi-substituted cyclopentadienones and/or their head-to-head dimers, via tandem CO insertion and intra/intermolecular cycloaddition of organocopper compounds.
Haiyuan Zhang et al.
Academic radiology, 18(12), 1561-1568 (2011-11-08)
The aim of this study was to assess copper metabolism of human hepatocellular carcinoma (HCC) with positron emission tomographic (PET) imaging using copper (II)-64 chloride ((64)CuCl(2)) as a tracer. PET imaging of athymic mice (n = 5) bearing extrahepatic HCC