Merck
381403
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetylacetonate 水和物
別名:
Ce(acac)3, Cerium(III) 2,4-pentanedionate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥28,100
¥28,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥28,100
About This Item
化学式:
Ce(C5H7O2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
437.44 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥28,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
crystalline powder
品質水準
組成
Ce, ≥20% complexometric
反応適合性
core: cerium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ce](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ce.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChI Key
KGJWXERBZWXYFB-KJVLTGTBSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
381403-250G:
381403-50G:
381403-VAR:
381403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。