Merck
1.06523
Supelco
Sodium iodide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Sodium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
INa
CAS番号:
分子量:
149.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-679-3
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
1 hPa ( 767 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
形状
powder
有効性
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
溶解性
1793 g/L
密度
3.67 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1500‑2000 kg/m3
微量陰イオン
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
thiosulfate (S2O32-): passes test
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Ni: ≤0.00001%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Sodium iodide symporter immunolabelling as a predictor of clinical iodide uptake in canine thyroid carcinoma: A preliminary study.: This research uses sodium iodide symporter (NIS) immunolabelling to predict iodide uptake in canine thyroid carcinoma, providing insights into the application of sodium iodide in cancer diagnostics and treatment (Dark et al., 2024).
  • Photochemical Reactions in Dialdehyde Starch.: This article explores the photochemical reactions involving sodium iodide in dialdehyde starch, contributing to advancements in photochemistry and material science (Ziegler-Borowska et al., 2018).
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Assay (argentometric; calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Alkaline reacting substances: passes test
pH-value (5 %; water): 6.0 - 9.0
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 0.01 %
Iodate (IO₃): ≤ 0.0003 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Thiosulfate (S₂O₃): passes test
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.00001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.5 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6