Merck
61139
Sigma-Aldrich
turnings, purum p.a., ≥99.0%
別名:
Cu
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥9,470
1 KG
¥32,300
¥9,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥9,470
1 KG
¥32,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99.0%
品質
turnings
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
チューブ類L
~0.5 cm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤200 mg/kg
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Copper turnings are a form of copper metal that has been specifically cut to have a high surface area. This form of copper is particularly useful because it provides a greater contact area for reagents to interact with which can help speed up reactions and increase yields.
アプリケーション
Copper turnings are used to synthesize inorganic salts and organometallic complexes[1] and catalysts that can be employed in a variety of synthetic transformations.[2] It is useful in:
  • Synthesis of polynitro[60]fullerene.[3]
  • Copper-catalyzed azide-alkyne Huisgen cycloaddition (click reaction) to synthesize 5-membered heterocycles.[4][5]
  • Trifluoromethylation of heteroaromatic compounds.[6]
  • Preparation of electrolyte for all-copper hybrid flow batteries.[7]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61139-250G:
61139-VAR:
61139-1KG:
61139-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and explosive decomposition of polynitro [60] fullerene.
Cataldo F, et al.
Carbon, 62, 413-421 (2013)
Three-component coupling of alkynes, Baylis?Hillman adducts and sodium azide: A new synthesis of substituted triazoles.
Chandrasekhar S, et al.
Tetrahedron Letters, 47(18), 3059-3063 (2006)
Generation of new fluorophore by Click chemistry: synthesis and properties of β-cyclodextrin substituted by 2-pyridyl triazole.
David O, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6527-6530 (2007)
Structural and thermal properties of the alkaline cuprate KCuO2
Giorgio A. Costa, Elena Kaiser
Thermochimica Acta, 591-598 (1995)
Copper catalysis in organic synthesis.
Sherry R C.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11, 2252?2253-2252?2253 (2015)